Kluczowe dokumenty
ABC1431
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HAF/SART1
serum, from rabbit
Synonim(y):
U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1, Allergen Hom s 1, HAF, hSART-1, hSnu66, SART-1, Hypoxia-associated factor, SNU66 homolog, Squamous cell carcinoma antigen recognized by T-cells 1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated 110 kDa protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SART1(9092)
Opis ogólny
U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 (UniProt O43290; znany również jako Allergen Hom s 1, HAF, hSART-1, hSnu66, Hypoxia-associated factor, SART-1, SNU66 homolog, Squamous cell carcinoma antigen recognized by T-cells 1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated 110 kDa protein) jest kodowany przez gen SART1 (znany również jako HAF) (Gene ID 9092) u człowieka. Czynnik związany z hipoksją (HAF) jest ligazą ubikwityny E3, która pośredniczy w ubikwitynacji i degradacji czynnika indukowanego hipoksją 1alfa (HIF-1alfa). HAF wiąże się również z HIF-2alfa i promuje transaktywację HIF-2 zamiast promować degradację HIF-2alfa. Ponadto, zależna od niedotlenienia SUMOylacja HAF zwiększa interakcję HAF z HIF-2alfa i indukcję transkrypcji genów docelowych HIF-2, takich jak OCT-3/4, SOX2 i NANOG. HAF promuje zatem cechy komórek macierzystych, agresywny wzrost guza i inwazję poprzez przełączanie komórek z sygnalizacji zależnej od HIF-1alfa na HIF-2alfa. Nadekspresja HAF zwiększa zdolność komórek glejaka, które wyrażają zarówno HIF-1, jak i HIF-2alfa, do inicjowania nowotworów jako wewnątrzczaszkowych ksenograftów u myszy. Z drugiej strony, nadekspresja HAF powoduje zmniejszenie wzrostu guza ksenoprzeszczepu komórek raka okrężnicy HT29, które wyrażają tylko HIF-1alfa.
Specyficzność
Specyficzność docelowa została potwierdzona przez analizę Western blot nadekspresji HAF i knockdown HAF za pośrednictwem HAF shRNA w różnych ludzkich komórkach nowotworowych (Koh, M.Y., et al. (2008). Mol. Cell. Biol. 28(23):7081-7095).
Immunogen
C-końcowy fragment rekombinowanego ludzkiego HAF/SART1 znakowanego GST.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zajęcie HAF w elemencie odpowiedzi na hipoksję (HRE) w regionie promotora VEGFA i OCT-3/4 przy użyciu preparatu chromatyny z ludzkich komórek raka nerki 768-O (786-0) (Koh, M.Y. et al. (2015). Cancer Res. 75(2):316-329).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego HAF z lizatu komórek ludzkiego raka nerki ACHN (Koh, M.Y. et al. (2015). Cancer Res. 75(2):316-329).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywne partie wykryły zarówno endogenną, jak i egzogenną ekspresję HAF w różnych transfekowanych ludzkich komórkach nowotworowych, podczas gdy obniżoną ekspresję HAF wykryto w komórkach współtransfekowanych siRNA HAF (Koh, M.Y. et al. (2015). Cancer Res. 75(2):316-329; Koh, M.Y. et al. (2011). Cancer Res. 71(11):4015-4027; Koh, M.Y., et al. (2008). Mol. Cell. Biol. 28(23):7081-7095).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła HAP w immunoprecypitacie HIF-1 z ksenograftów A549, HCT-116 i HT-29 (Koh, M.Y., et al. (2008). Mol. Cell. Biol. 28(23):7081-7095).
Wykryj HAF/SART1 za pomocą tego króliczego poliklonalnego anty-HAF/SART1, nr kat. ABC1431, zatwierdzonego do stosowania w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Evaluated by Western Blotting in U2OS nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antiserum detected HAF/SART1 in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~120 kDa. Obliczono 90,26 kDa. Większy niż obliczony docelowy rozmiar pasma jest zgodny z podanym w literaturze (Koh, M.Y. et al. (2015). Cancer Res. 75(2):316-329). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Surowica króliczych przeciwciał poliklonalnych z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1