Kluczowe dokumenty
AB7821
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko kolagenowi typu VI
serum, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL6A1(1291)
Specyficzność
Kolagen ludzki typu I <0,5%
Kolagen ludzki typu II <0,5%
Kolagen ludzki typu III <0,5%
Kolagen ludzki typu IV <0,5%
Kolagen ludzki typu V 5%
Kolagen ludzki typu VI 100%
Ludzka fibronektyna <0,5%
Albumina ludzka <0,5%
Immunoglobulina ludzka <0,5%
Immunogen
Ludzki kolagen łożyskowy typu VI
Zastosowanie
Anti-Collagen Type VI Antibody to przeciwciało przeciwko kolagenowi typu VI do stosowania w testach ELISA, IH.
Immunohistochemia: rozcieńczenie 1:10-1:40 rekonstytutu do pośredniego barwienia immunofluorescencyjnego zamrożonych skrawków tkanek.
ELISA: rozcieńczenie 1:10 000 dla testu ELISA na ludzkim kolagenie typu VI.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Połączone surowice odpornościowe poddano absorpcji krzyżowej wobec unieruchomionych białek surowicy ludzkiej oraz kolagenu typu IV i V. Frakcja IgG została następnie wytrącona siarczanem amonu, a następnie poddana dializie. Liofilizowano z 500 μl 10 mM Na-fosforanu, 150 mM NaCl, pH 7,5 z 0,1% mannitolem.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w postaci liofilizowanej w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy. Rozpuścić w 500 ml wody destylowanej lub soli fizjologicznej. Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do dwóch miesięcy. Przed użyciem usunąć nierozpuszczalny materiał przez mikrowirowanie.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cristina Herrera et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(4), e0004599-e0004599 (2016-04-02)
The time-course of the pathological effects induced by the venom of the snake Bothrops asper in muscle tissue was investigated by a combination of histology, proteomic analysis of exudates collected in the vicinity of damaged muscle, and immunodetection of extracellular
S San Martin et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 7(1), 10-19 (2011-11-05)
Several studies have developed efficient oral mucosa constructs using different types of scaffold. However, the changes in the morphology and gene and protein expression profile that could occur in these artificial constructs remain unknown. This study compared the histology and
Three novel collagen VI chains with high homology to the alpha3 chain.
Gara, SK; Grumati, P; Urciuolo, A; Bonaldo, P; Kobbe, B; Koch, M; Paulsson, M; Wagener, R
The Journal of Biological Chemistry null
Ayman M Ibrahim et al.
Breast cancer research : BCR, 23(1), 90-90 (2021-09-28)
During pregnancy, the mouse mammary ductal epithelium branches and grows into the surrounding stroma, requiring extensive extracellular matrix (ECM) and tissue remodelling. It therefore shows parallels to cancer invasion. We hypothesised that similar molecular mechanisms may be utilised in both
Ai Fujii et al.
Scientific reports, 10(1), 22206-22206 (2020-12-19)
Collagen type VI (COL6) deposition occurs in various glomerular diseases, causing serious pathological damage like nodular lesions. However, the mechanisms underlying the deposition of COL6 remain unclear. In renal biopsy samples, immunohistochemical analyses revealed that COL6 and phosphorylated histone H2AX