AB763P
Anti-Collagen Type V Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-EDSC, Anti-FMDMF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL5A1(1289)
Opis ogólny
Specyficzność
Human collagen type I, II, & III: <0.5%
Human collagen type IV: 20%
Human fibronectin, albumin, immunoglobulins: <0.5%.
Zastosowanie
Radio Immunoassay
ELISA
Optimal working dilution must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1