Kluczowe dokumenty
AB6010
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MMP-12, NT (aktywne)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Macrophage elastase, Matrix metalloproteinase-12, macrophage metalloelastase, matrix metallopeptidase 12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP12(4321)
Opis ogólny
Metalopeptydaza macierzy 12 (MMP-12) jest zdolna do degradacji elastyny, entaktyny, lamininy-1, fibronektyny, kolagenu typu IV, a także łańcucha B insuliny i kazeiny. MMP-12 jest strukturalnie podobny do klasycznych MMP (MMP-1, MMP-3); zawiera propeptyd z autoinhibitorowym miejscem przełączania cysteiny, dobrze zachowane miejsce cynku, region zawiasu i domenę hemopeksyny. MMP-12 nie posiada domeny transmembranowej i miejsca rozszczepienia furyny. Zymogen dla MMP-12 ma około 54 kDa i jest szybko aktywowany do formy 45 kDa, a ta rozpada się na kaskadę aktywnych form, kończąc na wspólnej formie 22 kDa. Stymulowane makrofagi wytwarzają MMP-12; znaleziono go również w komórkach kostniakomięsaka, fibroblastach maziowych i fibroblastach płuc. Poziomy MMP-12 w spokojnych komórkach i tkankach są minimalne (z wyjątkiem makrofagów), a do wizualizacji pasm często potrzebna jest stymulacja mitogenem lub stężenie białka. Ponadto typy komórek różnią się znacznie pod względem ilości wytwarzanego MMP-12.
Specyficzność
Homologia sekwencji do myszy wynosi 84%.
To przeciwciało rozpoznaje MMP-12 w pobliżu N-końca aktywnej formy.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu MMP-12 w pobliżu N-końca.
Zastosowanie
Anti-MMP-12 Antibody, N-term (active) jest przeciwciałem przeciwko MMP-12 do stosowania w WB.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
MMPs & TIMPs
Jakość
Evaluated by Western Blot using a concentrated conditioned cell culture media collected from a proprietary human fibroblast cell line (Cat. No. AG902) and probing with 1 µg/mL of Anti-MMP-12.
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected MMP-12 on 10 µg of lysate.
Opis wartości docelowych
Zymogen dla MMP-12 ma około 54 kDa i jest szybko aktywowany do postaci 45 kDa. Ta ulega rozpadowi do kaskady aktywnych form, kończąc na wspólnej formie 22 kDa.
Powiązanie
Zastępuje: AB19052
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Skoncentrowany kondycjonowany nośnik hodowli komórkowej pobrany z zastrzeżonej ludzkiej linii komórkowej fibroblastów.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1