Kluczowe dokumenty
AB5850
Sigma-Aldrich
Anti-GABA B Receptor R1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
spider, rat
metody:
western blot: suitable
citations:
1
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
spider, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
GABAB Receptor 1 subunit, N-terminus.
Immunogen
amino acid 33-54 of the rat GABA(B)R1 protein (PHLPRPHPRVPPHPSSERRAVY)
Zastosowanie
Immunoblotting: 1:500-1:1,000. The antibody should detect a ~106kDa band under standard western conditions.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
This Anti-GABA B Receptor R1 Antibody is validated for use in WB for the detection of GABA B Receptor R1.
Postać fizyczna
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid. Buffer = PBS containing 0.02% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain frozen at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2