Kluczowe dokumenty
AB5756
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LIM/Homeobox Protein Lhx2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Homeobox Protein LH-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LHX2(9355)
Specyficzność
Rozpoznaje homeobox LIM zawierający czynnik transkrypcyjny Lhx2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z ludzkiego Lhx2.
Zastosowanie
Anti-LIM/Homeobox Protein Lhx2 Antibody to przeciwciało przeciwko białku LIM/Homeobox Protein Lhx2 do stosowania w IH.
Immunohistochemia: 1:200-1:1,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Wytrącone przeciwciało w roztworze 50% nasyconego siarczanu amonu i PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać nieotwartą fiolkę w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE:
Aby odtworzyć przeciwciało, odwirować fiolkę z przeciwciałem z umiarkowaną prędkością (5000 obr./min) przez 5 minut w celu usunięcia wytrąconego produktu przeciwciała. Ostrożnie usunąć roztwór buforowy siarczanu amonu/PBS i wyrzucić. Nie jest konieczne usunięcie całego roztworu siarczanu amonu/PBS: 10 μL pozostałego roztworu siarczanu amonu nie wpłynie na ponowne zawieszenie przeciwciała. Nie dopuścić do wyschnięcia osadu białka, ponieważ może dojść do poważnej utraty reaktywności przeciwciała.
Ponownie zawiesić osad przeciwciała w odpowiednim buforze biologicznym, takim jak PBS lub TBS (pH 7,3-7,5) do końcowego stężenia 1,0 mg/ml. Na przykład, aby osiągnąć stężenie 1,0 mg/ml z 50 μg wytrąconego przeciwciała, potrzebna ilość buforu wynosiłaby 50 μl.
Ostrożnie dodać płynny bufor do osadu. NIE WIROWAĆ. Wymieszać przez delikatne mieszanie szeroką końcówką pipety lub delikatne stukanie palcem. Przed użyciem pozostawić wytrącone przeciwciało do uwodnienia na 1 godzinę w temperaturze 4-25°C. Małe cząstki wytrąconego przeciwciała, które nie ulegają ponownemu zawieszeniu, są normalne. Fiolki są przepełnione, aby zrekompensować wszelkie straty.
Nawodnione roztwory przeciwciał mogą być przechowywane w stanie nierozcieńczonym w temperaturze 2-8°C przez 2 miesiące bez znaczącej utraty aktywności. Należy pamiętać, że roztwór nie jest sterylny, dlatego należy zachować ostrożność, jeśli produkt jest przechowywany w temperaturze 2-8°C.
W przypadku przechowywania w temperaturze -20°C można dodać taką samą objętość glicerolu, jednak zaleca się stosowanie glicerolu klasy ACS lub wyższej, ponieważ może wystąpić znaczna utrata aktywności, jeśli użyty glicerol nie jest wysokiej jakości.
W przypadku długotrwałego przechowywania w temperaturze -70°C zaleca się dalsze rozcieńczenie uwodnionego roztworu przeciwciał w stosunku 1:1 2% roztworem BSA (frakcja V, najwyższej dostępnej jakości) sporządzonym z buforem do uwadniania. Otrzymany 1% roztwór BSA/przeciwciało można podzielić na porcje i przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric Zluhan et al.
eNeuro, 7(4) (2020-07-10)
Disruptions in neuronal dendrite development alter brain circuitry and are associated with debilitating neurological disorders. Nascent apical dendrites of cortical excitatory neurons project into the marginal zone (MZ), a cell-sparse layer characterized by intense chondroitin sulfate proteoglycan (CSPG) expression. Paradoxically
Pei-Shan Hou et al.
Nucleic acids research, 41(16), 7753-7770 (2013-06-28)
The LIM homeobox 2 transcription factor Lhx2 is known to control crucial aspects of neural development in various species. However, its function in human neural development is still elusive. Here, we demonstrate that LHX2 plays a critical role in human
Seda Kilinc et al.
Molecular and cellular neurosciences, 74, 58-70 (2016-03-08)
Mammalian olfaction depends on the development of specialized olfactory sensory neurons (OSNs) that each express one odorant receptor (OR) protein from a large family of OR genes encoded in the genome. The lysine-specific demethylase-1 (LSD1) protein removes activating H3K4 or