AB5664P
Anti-Neurite Outgrowth Inhibitor A Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Nogo-A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RTN4(57142)
Specyficzność
Immunogen
The immunogen peptide is highly conserved in mouse (94%) and human (83%) Nogo-A.
Zastosowanie
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Growth Cones & Axon Guidance
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog Number AG348) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2