XX803GN50-M
Rurka do pompki Easy-Load, Norprene
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Polecane produkty
Materiały
Norprene® TPE
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
Długość
15.25 m (50 ft)
Średnica
0.5 cm
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Autoclavable
Autoclavable
Informacje prawne
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany