Kluczowe dokumenty
AB5592
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko receptorowi α1 GABA A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit, rat
stężenie
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: P14867 # GABA, główny neuroprzekaźnik hamujący w mózgu kręgowców, pośredniczy w hamowaniu neuronów poprzez wiązanie się z receptorem GABA/benzodiazepinowym i otwieranie integralnego kanału chlorkowego.
ROZMIAR: 456 aminokwasów; 51802 Da
PODZIAŁ: Wiąże UBQLN1 (przez podobieństwo). Ogólnie pentameryczny. Istnieje pięć typów łańcuchów receptora GABA(A): alfa, beta, gamma, delta i rho.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Połączenie komórkowe, synapsa, postsynaptyczna błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
CHOROBA: SwissProt: P14867 # Defekty w GABRA1 są przyczyną młodzieńczej padaczki mioklonicznej (JME) [MIM:606904]. JME to powszechny zespół padaczkowy charakteryzujący się napadami gorączkowymi, początkiem w okresie dojrzewania (a nie w dzieciństwie) i szarpnięciami mioklonicznymi. & Defekty w GABRA1 są przyczyną dziecięcej padaczki typu 4 (ECA4) [MIM:611136]. ECA4 jest podtypem idiopatycznej padaczki uogólnionej (IGE) charakteryzującej się początkiem w wieku 6-7 lat, częstymi napadami nieświadomości (kilka dziennie) i obustronnymi, synchronicznymi, symetrycznymi falami szczytowymi 3 Hz w EEG. W okresie dojrzewania rozwijają się napady toniczno-kloniczne i miokloniczne. Napady nieświadomości mogą ustąpić lub utrzymywać się do wieku dorosłego.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P14867 ## Należy do rodziny kanałów jonowych bramkowanych ligandami (TC 1.A.9).
Peptyd odpowiadający aminokwasom 1-16 mysiej lub szczurzej podjednostki alfa1 GABA(A) (numer akcesyjny Swiss-Prot P18504, reszty 28-43 prekursora).
Specyficzność
Rozpoznaje GABA(A) alfa1. Epitop ma niewielkie podobieństwo sekwencji do podjednostek alfa5 i alfa2 (odpowiednio 9/16 i 8/16 reszt identycznych). Nie wykazuje homologii z żadnym innym znanym białkiem.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Oczekuje się, że przeciwciało będzie również działać u myszy. Epitop jest wysoce konserwatywny u ludzi, bydła (16/17) i kurcząt (14/17). Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Zastosowanie
Western blot: 1,5 μg/mL (1:200) przy użyciu ECL na błonach mózgu szczura. Rozpoznaje pasmo 51 kDa.
Immunohistochemia na mózgu szczura: skrawki utrwalone 4% PFA, zamrożone 1:100-1:200 typowo.
Rozcieńczenia należy wykonać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA i 0,05% azydku sodu jako środek konserwujący. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączone jest bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego. Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody dejonizowanej. W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 μg peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.