AB5436P
Anti-Brain and Muscle ARNT-Like 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
BMAL1, MOP3/CYCLE
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
Drosophila
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
fruit fly ... Cyc(40162)
Specyficzność
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence has no homology with mammalian Clock or Per proteins. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 μg/mL control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2