Kluczowe dokumenty
AB5424P
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Per1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
RIGUI, Period Circadian Protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PER1(5187)
Specyficzność
Rozpoznaje ludzki Per 1 (RIGUI). Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z Per 2, Per 3, dPer lub innymi znanymi białkami. Sekwencja immunogenu ma 100% homologii z mysim i szczurzym Per1 oraz 65% z kurzym. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona. Per 1 jest białkiem o masie około 136 kDa.
Immunogen
20-aminokwasowa sekwencja peptydowa w obrębie C-końca ludzkiego Per1 (Sun i wsp. 1997; Tei i wsp. 1997).
Zastosowanie
To przeciwciało anty-Per1 zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania Per1.
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego (numer katalogowy AG330) na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Circadian Rhythm & Sleep
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS zawierający 0,1% BSA.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoqin Liu et al.
PloS one, 7(11), e50602-e50602 (2012-11-29)
Circadian rhythms in metabolism, physiology, and behavior originate from cell-autonomous circadian clocks located in many organs and structures throughout the body and that share a common molecular mechanism based on the clock genes and their protein products. In the mammalian