Kluczowe dokumenty
VSWP14250
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.025 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, 0.025 µm pore size
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
Parametry
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
śr. filtra
142 mm
grubość
100 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
1.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.5
macierz
MF-Millipore
wielkość porów
0.025 μm pore size
72 % porosity
pojemność
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punkt pęcherzykowania
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: VSWP
Zastosowanie
Microdialysis of DNA and proteins
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location away from heat source
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3