AB5038P
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anty-NACP, Anty-PARK4, Anty-PD1
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Synuclein α Antibody, Chemicon®, from rabbit
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 1:1000-1:2000 on paraffin sections, 1:4000-1:12,000 on frozen sections..
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1