AB4330
Przeciwciało anty-DDX4 (Vasa)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 4, probable ATP-dependent RNA helicase DDX4, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 4, Vasa homolog, DEAD box protein 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX4(54514)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
RNA Metabolism & Binding Proteins
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DDX4 (Vasa) in 10 µg of mouse testis tissue lysate. Western Blot performed without Tween.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lizat tkanki jąder myszy
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1