AB3316P
Anti-Monocarboxylate Transporter 4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
MCT4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC16A3(9123)
Specyficzność
Note: According to new nomenclature, the old MCT3 has now been reclassified as MCT4. Consult Halestrap and Price (1999) Biochem. J. 343:281-299.
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: Not tested. Recommended antibody testing dilution: 5-10 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog number AG219) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2