Kluczowe dokumenty
AB3116
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Bcl-xL, fosfo-specyficzne
serum, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL2L1(598)
Opis ogólny
Bcl-XL jest jednym z antyapoptotycznych członków rodziny regulatorów apoptozy Bcl-2 i ulega nadekspresji w wielu ludzkich nowotworach. Badania przeprowadzone przez dr Haldara i jego współpracowników sugerują, że leki uszkadzające mikrotubule, takie jak Taxol lub 2-metoksyestradiol, indukują fosforylację Bcl-XL przy serynie 62 przez kinazy, takie jak Jun, co pozwala tym komórkom umrzeć w wyniku apoptozy.
Specyficzność
AB3116 jest specyficzny dla Bcl-xL fosforylowanego na serynie 62. Nie rozpoznaje niefosforylowanej formy białka.
Immunogen
Epitop: Fosfospecyficzny
Syntetyczny fosforylowany peptyd odpowiadający sekwencji obejmującej serynę 62 ludzkiego Bcl-xL sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Immunoblotting: Zalecane rozcieńczenie wynosi 1:100
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj Bcl-xL za pomocą tego przeciwciała anty-Bcl-xL, fosfo-specyficznego zatwierdzonego do stosowania w WB.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
BCL2 & Inhibition
Tumor Markers
Postać fizyczna
Płynna surowica królicza niezawierająca konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -80°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of a novel Bcl-xL phosphorylation site regulating the sensitivity of taxol- or 2-methoxyestradiol-induced apoptosis
Basu, A. and Haldar, S.
Febs Letters, 538, 41-47 (2003)
A Notte et al.
Cell death & disease, 4, e638-e638 (2013-05-18)
Cancer cell resistance against chemotherapy is still a heavy burden to improve anticancer treatments. Autophagy activation and the development of hypoxic regions within the tumors are known to promote cancer cell resistance. Therefore, we sought to evaluate the role of