AB3094
Anti-Orexin-2 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
OX2R, Hypocretin Receptor 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HCRTR2(3062)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Circadian Rhythm & Sleep
ELISA: 1:10,000 - 100,000 against the control peptide (Catalog Number AG794).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2