Key Documents
AB15690
Sigma-Aldrich
Anti-Orexin A Antibody
Chemicon®, from chicken
Synonim(y):
Hypocretin 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPOX(5498)
Specyficzność
Orexin A
Immunogen
Synthetic peptide from the N-terminus of human Orexin A.
Zastosowanie
Anti-Orexin A Antibody detects level of Orexin A & has been published & validated for use in ELISA.
ELISA: 1:200-1:1,000 when using as the coating antibody and 1:2,000-1:5,000 when using as the detection antibody in a sandwich ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Circadian Rhythm & Sleep
Postać fizyczna
ImmunoAffinity Purified
Liquid in PBS with 0.02% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Liu et al.
Neuroscience, 189, 146-155 (2011-05-31)
Orexins, composed of orexin A and orexin B, are identified as endogenous ligands of two orphan G-protein-coupled receptors: orexin 1 and orexin 2 receptors (OX1R and OX2R). Orexins are implicated in regulating wake/sleep states, feeding behaviors, etc. Using reverse transcription-polymerase