Kluczowe dokumenty
AB21
Sigma-Aldrich
Kozie IgG przeciw królikowi
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
forma przeciwciała
serum
Poziom jakości
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
Zastosowanie
Opady: 1:15-1:40.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Płynny, bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do jednego roku. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez producentów IVD.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: oem.reagents@emdmillipore.com
Minimalna ilość zamówienia wymagana do zakwalifikowania się. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2