Kluczowe dokumenty
AB2031
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko kolagenowi typu II
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Col2A1(12824)
Specyficzność
Przeciwciało wykazuje reaktywność krzyżową RIA z mysimi kolagenami typu I, III, IV mniejszą niż 0,1% w rozcieńczeniu 1:100. Przeciwciało wykazuje również reaktywność z mysią fibronektyną mniejszą niż 0,1% metodą RIA w rozcieńczeniu 1:100. Istnieje również reaktywność krzyżowa z kolagenem bydlęcym typu II w teście ELISA
Immunogen
Kolagen typu II wyekstrahowany i oczyszczony z mysiej chrząstki płodowej.
Zastosowanie
Anti-Collagen Type II Antibody to przeciwciało przeciwko kolagenowi typu II do stosowania w testach ELISA, IF, RIA, IH.
Immunohistochemia: rozcieńczenie 1:40-1:80 do barwienia immunofluorescencyjnego świeżo zamrożonej mysiej tkanki stawowej. Utrwalanie acetonem lub metylo-karnoy jest również reaktywne.
Test radioimmunologiczny
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Frakcja IgG oczyszczona metodą powinowactwa do białka G w stężeniu 1,0 mg/ml w 0,01M fosforanie, 0,09M NaCl, pH 7,2 bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Ważna uwaga: Podczas transportu niewielkie ilości produktu mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku produktów o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Six-transmembrane epithelial antigen of the prostate (STEAP1 and STEAP2)-differentially expressed by murine and human mesenchymal stem cells.
Rasilaben J Vaghjiani,Sonia Talma,Christopher L Murphy
Tissue Engineering: Part A null
Six (or more) drugs in search of a mechanism: DNA methyltransferase and histone deacetylase inhibitors in the treatment of myelodysplastic syndromes.
Steven D Gore
Journal of the National Comprehensive Cancer Network : JNCCN null
Issaka Yougbaré et al.
The Journal of clinical investigation, 125(4), 1545-1556 (2015-03-17)
Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) is a life-threatening disease in which intracranial hemorrhage (ICH) is the major risk. Although thrombocytopenia, which is caused by maternal antibodies against β3 integrin and occasionally by maternal antibodies against other platelet antigens, such