AB1926
Anti-Integrin β5 Antibody, CT/cytosolic
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Anti-Anti-AA475909, Anti-Anti-AI874634, Anti-Anti-ESTM23, Anti-Anti-[b]-5, Anti-Anti-[b]5, Anti-Anti-[b]5A, Anti-Anti-[b]5B, Anti-Anti-beta-5, Anti-Anti-beta5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, hamster, human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB5(3693)
mouse ... Itgb5(16419)
rat ... Itgb5(257645)
Opis ogólny
The beta5 subunit associates with alphaV forming a receptor for vitronectin. This complex is expressed in a wide range of cell types including fibroblast and keratinocytes. It is also expressed at high levels in several tumors including lung, pancreatic and mammary carcinomas. It is not expressed in lymphblastoid cells.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation: 5μL of antibody is sufficient to precipitate alphaVbeta5 from
2.5x10E6 cells.
Western blot: non-reduced conditions; do not use milk in the dilution buffer.
Immunofluorescence: 1:100.
Immunohistochemistry (Acetone Fixed) 1:40-1:80
Immunohistochemistry (Paraffin Embedded) 1:200 (ABC)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1