Kluczowe dokumenty
AB1594P
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko transporterowi serotoniny
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Transporter serotoniny (SERT). Wykazano, że przeciwciało podniesione przeciwko podobnemu peptydowi reaguje z SERT w komórkach bakulowirusowych wyrażających rekombinowany szczurzy i ludzki SERT. Aktywność przeciwciała może być znacznie zmniejszona podczas wykrywania endogennego SERT z komórek szczura lub człowieka. Zaobserwowano, że SERT migruje jako 94 kDa (płytki krwi szczura), 80 kDa (błony płucne) i 76 kDa (mózg szczura). Może to być spowodowane różnicami w potranslacyjnych modyfikacjach błony (np. glikozylacji).
Immunogen
Sekwencja 15 aminokwasów między domeną transmembranową 7 i 8 szczurzego transportera serotoniny. Region ten prawdopodobnie pochodzi z domeny zewnątrzkomórkowej.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko transporterowi serotoniny jest przeciwciałem przeciwko transporterowi serotoniny do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1-10 μg/mL
Osad komórek zawieszono ponownie w 100 μl buforu lizującego (25 mM Tris, pH 7,6, 150 mM NaCl, 1 μg/mL aprotoniny, 10 μg/mL leupeptyny, 1 mM fluorku fenylometylosulfonylu, 1 mM ortowanadanu sodu, 1 mM EDTA i 1% Triton X-100). Próbki inkubowano przez 1 godzinę w temperaturze 4°C i granulowano z dużą prędkością przez 10 minut w temperaturze 4°C, a 100 μg białka na próbkę poddano elektroforezie w 10% żelu dodecylosiarczanu sodu i poliakryloamidu.
ELISA: 1:100 000 pierwotna EIA z użyciem wyłącznie immunogenu (50-100 ng peptydu SERT (numer katalogowy AG297) / studzienkę). Nie testowano na oczyszczonym białku w podanych rozcieńczeniach.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 100 mM Tris, pH 7,5 z 0,2% BSA i 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The cellular distribution of serotonin transporter is impeded on serotonin-altered vimentin network.
Ahmed, BA; Bukhari, IA; Jeffus, BC; Harney, JT; Thyparambil, S; Ziu, E; Fraer, M; Rusch et al.
Testing null
Expression of the serotonin transporter SERT in the genital tract of cattle.
Luigi M Pavone, Simona Tafuri, Roberta Lo Muto, Anna Spina, Alla E Lychkova et al.
Regulatory Peptides null
Christophe Wersinger et al.
The European journal of neuroscience, 24(1), 55-64 (2006-08-03)
alpha-Synuclein (alpha-Syn), a protein primarily localized in the presynaptic compartment of neurons, is known to regulate dopaminergic neurotransmission by negatively modulating dopamine transporter activity and regulating its trafficking to or away from the cell surface. Given the considerable homology between
A M Thompson et al.
Developmental neuroscience, 27(1), 1-12 (2005-05-12)
To investigate the putative role of serotonin (5-HT) in auditory brainstem development, the expression of the 5-HT transporter (5-HTT) was evaluated in the normal mouse brainstem at 6 different postnatal ages. The brains of C3H/HeJ mice at birth (P0) and
Fate map of serotonin transporter-expressing cells in developing mouse thyroid.
Spina A, Rea S, De Pasquale V, Mastellone V, Avallone L, Pavone LM.
Anatomical Record (Hoboken, N.J. : 2007) (2007)