AB15894
Anti-Tbr2 Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Eomesodermin homolog, T-box brain protein 2, T-brain-2, TBR-2, Tbr2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgY
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EOMES(8320)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
- Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Tbr2 in Mouse brain tissue sections.
- Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Tbr2 in E13-E14 Mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
E13-14 mouse brain lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1