Kluczowe dokumenty
AB15506
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko białku pegulatorowemu żelaza 1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
IRP-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACO1(48)
Opis ogólny
Białka regulatorowe żelaza (IRP-1 i IRP-2) są cytoplazmatycznymi białkami wiążącymi mRNA, które kontrolują wewnątrzkomórkowy poziom żelaza poprzez regulację translacji ferrytyny, Tfrs i innych białek zawierających element reagujący na żelazo (IRE) zlokalizowany w 5′-UTR. IRP wiąże się do IRE z wysokim powinowactwem w sytuacji głodu żelaza. Wiązanie IRP do IRE ferrytyny hamuje jej transkrypcję. Jednakże, gdy komórki są pełne żelaza, IRP tracą zdolność wiązania IRE, umożliwiając wydajną translację ferrytyny i zmniejszając okres półtrwania mRNA Tfr. Chociaż IRP1 i IRP-2 mają znaczną homologię sekwencji białek, różnią się dystrybucją tkankową i sposobem regulacji. IRP-2/IRE-BP2 (szczur/człowiek 963 aa) występuje stosunkowo rzadziej niż IRP-1 i nie wykazuje aktywności akonitazy. Posiada unikalną wstawkę 73-aa w N-końcu. W obecności wysokiego poziomu żelaza, IRP-2 jest szybko kierowany do degradacji za pośrednictwem proteasomu. Chociaż oba IRP wiążą konsensus IRE, wykazano również, że IRP-2 może rozpoznawać ekskluzywny podzbiór IRE.
Specyficzność
Białko regulatorowe żelaza 1 (IRP-1). Sekwencja immunogenu nie ma znaczącej homologii z IRP-2.
Inne gatunki nie zostały jeszcze przetestowane. Sekwencja immunogenu jest w 94% zachowana u myszy i w 89% u ludzi i królików IRP-1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd w pobliżu N-końca szczurzego IRP-1.
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Iron Pegulatory Protein 1 wykrywa poziom białka pegulatorowego żelaza 1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1-10 µg/ml przy użyciu ECL.
Immunohistochemia: Nie testowano. Zalecane rozcieńczenie przeciwciał testowych: 2-20 µg/ml
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego/basenik.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Neurofilament & Neuron Metabolism
RNA Binding Protein (RBP)
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Płyn w PBS z 0,1% BSA.
ImmunoAffinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
? -Actinin TvACTN3 of Trichomonas vaginalis is an RNA-binding protein that could participate in its posttranscriptional iron regulatory mechanism.
Calla-Choque, JS; Figueroa-Angulo, EE; Avila-Gonzalez, L; Arroyo, R
BioMed Research International null