Kluczowe dokumenty
AB1537
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody, CT
Chemicon®, from sheep
Synonim(y):
DBH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
sheep
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
monkey, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DBH(1621)
Immunogen
Synthetic peptide, CPTSQGRSPAGPTVVSI-amide, from C-terminal region of human (DbetaH).
Zastosowanie
Immunoblotting: 1:250-1:1,000 on human, monkey and bovine adrenal medulla.
Immunohistochemistry: 1:250-1:1,000, staining was evaluated in the locus coeruleus of formaldehyde-fixed, cryopreserved human and monkey brain. Showed strong staining on both human and monkey.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody, C-terminus is validated for use in WB, IH for the detection of Dopamine β Hydroxylase.
Postać fizyczna
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA and 50% glycerol.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Directed differentiation of dopaminergic neuronal subtypes from human embryonic stem cells
Yan, Yiping, et al.
Stem Cells, 23, 781-790 null
I Nagatsu et al.
Neuroscience letters, 120(2), 141-145 (1990-12-11)
We raised antibodies against 3 oligopeptide segments of human dopamine-beta-hydroxylase (hDBH) corresponding to the N-terminal (hDBH-N), the intermediate (hDBH-I), and the C-terminal (hDBH-C) amino acid sequences (residues 26-43, 452-468, and 582-598), respectively. We characterized the antibodies in terms of specificity