AB10088
Przeciwciało anty-CYP450 1A1
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Cytochrome P450
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHRR(57491)
Immunogen
Rekombinowany CYP450 1A1
Zastosowanie
To przeciwciało anty-CYP450 1A1 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania CYP450 1A1.
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Enzymes & Biochemistry
Jakość
Routinely evaluated by immunoblot.
Opis wartości docelowych
58 kDa
Postać fizyczna
Surowica królicza z 0,1% azydkiem sodu
Serum
Przechowywanie i stabilność
1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
R Thapliyal et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 39(6), 541-547 (2001-05-11)
To study the mechanism(s) of turmeric-mediated chemoprevention and to compare the chemopreventive efficacy of turmeric/curcumin(s) against benzo[a]pyrene (B(a)P) and 4-methylnitrosamino-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK, a tobacco-specific carcinogen), the effects of turmeric/curcumin (C), demethoxycurcumin (dmC), bis-demethoxycurcumin (bdmC) and phenyl and phenethyl-isothiocyanates (PITC and PEITC)
Modulation of UDP-glucuronosyltransferase 1A1 in primary human hepatocytes by prototypical inducers
Smith, Cornelia M, et al
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 19, 96-108 null
Ting Xu et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 26, e922149-e922149 (2020-04-15)
BACKGROUND Leonurine is an active component of the traditional Chinese medicine Leonurus japonicus. This study aimed to investigate the effects of overexpressed CYP450s on the metabolic activity of leonurine. MATERIAL AND METHODS BEAS-2B cells stably expressing CYP1A1, 1A2, 2A13, 2B6