Kluczowe dokumenty
AAWP09000
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
Parametry
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
4%
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.8 μm pore size
82 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
  • MF-Millipore® mixed cellulose esters membrane filter is ideal for biological and environmental monitoring applications.
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods.
  • The white filter is available with a gridded surface.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Zastosowanie
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
  • Bioassays
  • Microplastics
Cechy i korzyści
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
  • The white filter is available with a gridded surface
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)