Kluczowe dokumenty
96100051
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
producent / nazwa handlowa
Vantage
Poziom jakości
metody
protein purification: suitable
Długość
50 cm (19.7 in.)
Średnica
3.2 cm (1.3 in.)