Kluczowe dokumenty
96100009
Millipore
Zestaw przedłużający rurę kolumny Vantage L
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
producent / nazwa handlowa
Vantage
Poziom jakości
metody
protein purification: suitable
Średnica
3.2 cm (1.3 in.)