Kluczowe dokumenty
96100007
Millipore
Zestaw przedłużający rurę kolumny Vantage L
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
producent / nazwa handlowa
Vantage
metody
protein purification: suitable
Średnica
1.6 cm (0.6 in.)