Kluczowe dokumenty
9480-OP
Millipore
Polysorbate 20
OmniPur®
Synonim(y):
DWADZIEŚCIA 20, Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Nazwa produktu
OmniPur®Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate,
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
~1228
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
lightdark yellow
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Klucz InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niejonowy detergent odpowiedni do solubilizacji białek błonowych, enzymologii, prac analitycznych i diagnostycznych, a także chromatografii i elektroforezy. Molecular Biology Grade.
DNAza: nie wykryto
Metale ciężkie (jak Pb): ≤0,001%
Liczba hydroksylowa: 96-108
Pozostałość po zapaleniu: ≤0,25%
Wilgotność (H2O): ≤3,0%
Proteaza: nie wykryto
RNAza: nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do stosowania w lekach, żywności ani w gospodarstwie domowym.
Zastosowanie
Non-ionic detergent
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup