Kluczowe dokumenty
901782
Supelco
Uszczelka (O-ring 56x3,6 mm)
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121516
kompatybilność
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia części systemu poboru dostępne są części zamienne, np. specjalne uszczelki do naszych systemów poboru. Ta uszczelka ma rozmiar G2 i pasuje do gwintowanych adapterów 9.67100.9002, 9.67100.9003, a także do systemów poboru 1.01114.0001 i 1.01123.0001.
dla systemów poboru nr kat. 1.01114.0001 i 1.01123.0001