Kluczowe dokumenty
9011-M
Sigma-Aldrich
Human Insulin
Synonim(y):
Human Insulin Protein, Insulin Hormone, Recombinant Insulin
About This Item
Kod UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
pochodzenie biologiczne:
human
Formularz:
solid
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Etykieta
125Iodine labeled
Formularz
solid
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Radioactivity: <5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Zastosowanie
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Przechowywanie i stabilność
2–8 °C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2