Kluczowe dokumenty
869031-M
Sigma-Aldrich
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Iodination Grade
Synonim(y):
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Iodination Grade
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 2216
sterylność
non-sterile
Próba
>99% (weight)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: soluble
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Native, human chorionic gonadotropin from urine. Glycoprotein hormone synthesized by chorionic tissue of the placenta and found in urine during pregnancy. Also present in body fluids of patients with trophoblastic disease and ovarian tumors. Immunopotency: ≥10,000 IU/mg (WHO 3rd IS 75/537).
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
Lyophilized solid containing 25 mM NH₄HCO₃.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared from urine that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informacje prawne
Customers in Europe may require an import licence to purchase this product.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3