Key Documents
8.56093
Sigma-Aldrich
Bis-(2-aminoethyl)-ether trityl resin
Novabiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Postać
beads
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Resin for the synthesis of peptidyl-aminoethoxyethylamines by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 01-64-0141
Komentarz do analizy
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.25 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 200 - 400 mesh.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1