8.55057
Universal NovaTag® resin
Novabiochem®
Synonim(y):
N-Fmoc-NÆ-Mmt-ethylenediamine-MPB-AM resin
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formularz
beads
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins Literature references
[1] P. Marceau, et al. (2005) Bioorg. Med. Chem. Lett., 15, 5442.
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styren- 1% DVB) 100 - 200 mesh
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
The spectral properties of Novabiochem®’s chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry. Novabiochem® range offers one of the most extensive ranges of labeling reagents for the synthesis of such peptides, including the unique NovaTag™ resins for the production of C-terminally-labeled peptide
Pochodne chromogeniczne i fluorogeniczne są nieocenionymi narzędziami w biochemii, mającymi liczne zastosowania w enzymologii, chemii białek, immunologii i histochemii.