Kluczowe dokumenty
8.55043
Sigma-Aldrich
IBX polistyren
Novabiochem®
Synonim(y):
IBX związany z polistyrenem
About This Item
Kod UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
beads
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ta związana z polimerem wersja IBX czysto konwertuje alkohole pierwszo- i drugorzędowe do odpowiednich aldehydów i ketonów [1,2]. Jest szczególnie przydatna do syntezy aldehydów peptydowych, ponieważ skutecznie utlenia alkohole peptydowe, a zużytą żywicę można po prostu usunąć przez filtrację.
Referencje literaturowe
[1] G. Sorg, et al. (2001) Angew. Chem. Int. Ed., 40, 4395.
[2] G. Sorg, et al. (2005) J. Pept. Sci.,11, 147.
Zastosowanie
  • Kwas 2-jodoksybenzoesowy: Utleniacz do transformacji grup funkcyjnych: W tym badaniu omówiono zastosowanie IBX do różnych transformacji organicznych, w tym utleniania eterów sililowo-enolowych i przygotowania odczynnika periodynanowego na bazie polistyrenu. (Nair, 2020).
Powiązanie
Zastępuje: 01-64-0445
Komentarz do analizy
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of iodine): 0.90 - 1.50 mmol/g
Oxidation of Cinnamyl alcohol to Cinnamaldehyde (2 eq. IBX PS): ≥ 90 %
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 200 -400 mesh.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3