Kluczowe dokumenty
8.54193
Sigma-Aldrich
Ester pentachlorofenylowy kwasu L-piroglutaminowego
Novabiochem®
Synonim(y):
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester, L-Pyroglutamatic acid pentachlorophenyl ester, Pentachlorophenyl pyroglutamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6Cl5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
249-360-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
185-190 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Clc1c(c(c(c(c1Cl)Cl)OC(=O)[C@H]2NC(=O)CC2)Cl)Cl
InChI
1S/C11H6Cl5NO3/c12-5-6(13)8(15)10(9(16)7(5)14)20-11(19)3-1-2-4(18)17-3/h3H,1-2H2,(H,17,18)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
ZKGMBAZWQLUSMW-VKHMYHEASA-N
Opis ogólny
Przydatna pochodna do wprowadzania Pyr bez ryzyka tworzenia oligomerów Pyr.
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): 19.0 - 22.0 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)