Kluczowe dokumenty
1.13350
Supelco
2-Propanol
≥99.8% (GC), for preparative chromatography Prepsolv
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-661-7
NACRES:
NB.21
bp:
82 °C (lit.)
Nazwa produktu
2-Propanol, for preparative chromatography Prepsolv
gęstość pary
2.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
siła działania
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
pozostałość po odparowaniu
≤1.0 mg/L
przepuszczalność
220 nm, ≥50%
260 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 12 °C
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dzięki wysokiemu stopniowi przepuszczalności promieniowania UV, niskiej liczbie cząstek, niskiej kwasowości i zasadowości oraz niskiemu poziomowi pozostałości po odparowaniu, rozpuszczalniki LiChrosolv są idealne do powtarzalnych separacji. Ponieważ separacje są zwykle przeprowadzane w warunkach gradientu w analitycznej HPLC, oferujemy rozpuszczalniki w "klasie gradientowej" oraz "klasie izokratycznej". Pozwala to zminimalizować efekt gradientu danego rozpuszczalnika.
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Czystość (GC): ≥ 99,8 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 1,0 mg/l
Woda: ≤ 0,05 %
Kwasowość: ≤ 0.0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0,0002 meq/g
Transmisja (przy 220 nm): ≥ 50 %
Transmisja (od 260 nm): ≥ 98 %
Filtrowanie przez filtr 0,2 µm
Informacje prawne
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup