Kluczowe dokumenty
8.53055
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(tBu)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Thr(tBu)-OH, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-threonine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H25NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Boc-Thr(tBu)-OH, Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
95-98 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(18-12(2,3)4)9(10(15)16)14-11(17)19-13(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,14,17)(H,15,16)/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
Opis ogólny
Building block of introduction of N-terminal threonine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-0084
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -4.0 - -2.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3