Kluczowe dokumenty
8.52381
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-Cys(psiDmp,Hpro)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Ala-Cys(psiDmp,Hpro)-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H32N2O7S
Masa cząsteczkowa:
576.66
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
thiol
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
A cysteine-based pseudoproline dipeptide. It prevents aggregation during Fmoc SPPS and enhances product purity in an identical manner to standard pseuproline dipeptides. The pseudoproline ring is cleaved with TFA, regenerating the native Cys residue.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity Cysteine: ≥ 99.5 % (a/a)
Enantiomeric purity second amino acid: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.50 %
Acetate (IC): ≤ 0.05 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
The product is a racemic mixture.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis
Protokoły
Łatwość montażu danej sekwencji peptydowej jest trudna do przewidzenia, co sprawia, że synteza peptydów stanowi wyzwanie. Przegląd metod i odczynników pozwalających uniknąć agregacji w syntezie peptydów w fazie stałej.