Kluczowe dokumenty
8.52245
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Thr(PO(OBzl)OH)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Thr(PO(OBzl)OH)-OH, N-α-Fmoc-O-benzyl-D-phosphothreonine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.46
Kod UNSPSC:
12352209
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Doskonały budulec do przygotowania peptydów zawierających D-fosfotreoninę metodą Fmoc SPPS. Ta pochodna może być wprowadzona przy użyciu standardowych metod aktywacji, takich jak 2315 i TBTU. Raz przyłączona monoprotekcyjna reszta fosfoseryny jest stabilna względem piperydyny. Przy użyciu tego odczynnika, nawet peptydy zawierające wiele miejsc fosforylacji mogą być skutecznie przygotowane przy użyciu standardowych metod Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających modyfikacje potranslacyjne
Powiązanie
Zastępuje: 04-13-1079
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): +3.5 - +6.5 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2