Kluczowe dokumenty
8.52181
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Thr(psiMe,Mepro)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Val-Thr(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.55
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Fmoc-Val-Thr(psiMe,Mepro)-OH, Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-15(2)22(24(30)29-23(25(31)32)16(3)35-27(29,4)5)28-26(33)34-14-21-19-12-8-6-10-17(19)18-11-7-9-13-20(18)21/h6-13,15-16,21-23H,14H2,1-5H3,(H,28,33)(H,31,32)/t16-,22+,23+/m1/s1
Klucz InChI
OPMOLWFENHTLNA-XARZLDAJSA-N
Opis ogólny
This pseudoproline dipeptide is undoubtedly the most effective and simplest to use tool for overcoming aggregation and enhancing peptide quality in Fmoc SPPS for peptide containing the Val-Thr dipeptide motif. It consists of a dipeptide in which the threonine residue has been reversibly protected as a structure-breaking proline-like TFA-labile oxazolidine. The reason the pseudoproline residue is introduced as a dipeptide is because it avoids the need to acylate the hindered oxazolidine nitrogen. This has the added advantage of extending the peptide chain by two residues in one step. The threonine residue is regenerated during the normal TFA-mediated cleavage reaction.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 05-20-1006
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -27.0 - -22.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis
Protokoły
Łatwość montażu danej sekwencji peptydowej jest trudna do przewidzenia, co sprawia, że synteza peptydów stanowi wyzwanie. Przegląd metod i odczynników pozwalających uniknąć agregacji w syntezie peptydów w fazie stałej.