Kluczowe dokumenty
8.52132
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OPfp
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asn(Trt)-OPfp, N-α-Fmoc-N-β-trityl-L-asparagine pentafluorophenyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H31F5N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
762.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amide
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)CC(=O)NC(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2)F)F
InChI
1S/C44H31F5N2O5/c45-36-37(46)39(48)41(40(49)38(36)47)56-42(53)34(50-43(54)55-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)24-35(52)51-44(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,50,54)(H,51,52)/t34-/m0/s1
Klucz InChI
YSONQVIVMGOLBG-UMSFTDKQSA-N
Opis ogólny
Wstępnie uformowany ester pentafluorofenylowy do sprzęgania reszt aminokwasowych asparaginy za pomocą Fmoc SPPS. Zastosowanie umożliwia monitorowanie tworzenia wiązania amidowego za pomocą błękitu bromofenolowego.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1538
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in dioxan): -9.0 - -5.0 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (0.5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2