Key Documents
8.52130
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-tyrosine pentafluorophenyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H28F5NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
625.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
60-70 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C34H28F5NO5/c1-34(2,3)45-19-14-12-18(13-15-19)16-25(32(41)44-31-29(38)27(36)26(35)28(37)30(31)39)40-33(42)43-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,40,42)/t25-/m0/s1
Klucz InChI
ADOSTZDWXCEVJP-VWLOTQADSA-N
Opis ogólny
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of tyrosine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-1519
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -17.5 - -12.5 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3