Kluczowe dokumenty
8.52109
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-(Dmb)Gly-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Gly-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-L-glycyl-N-α-(2, 4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H28N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Fmoc-Gly-(Dmb)Gly-OH, Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(Cc4c(cc(cc4)OC)OC)(CC(=O)O)C(=O)CNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C28H28N2O7/c1-35-19-12-11-18(25(13-19)36-2)15-30(16-27(32)33)26(31)14-29-28(34)37-17-24-22-9-5-3-7-20(22)21-8-4-6-10-23(21)24/h3-13,24H,14-17H2,1-2H3,(H,29,34)(H,32,33)
Klucz InChI
NJUCBQMDTSVIGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie tej pochodnej okazało się niezbędne do syntezy peptydów związanych z nukleoliną [1]. Dipeptydy Fmoc-Aaa-(Dmb)Gly-OH oferują takie same korzyści jak dipeptydy pseudoprolinowe w Fmoc SPPS, ale dla sekwencji peptydowych zawierających Gly. Są one niezwykle łatwe w użyciu. Do ich wprowadzenia można wykorzystać standardowe metody sprzęgania, takie jak 2315/DIPEA lub DIPCDI/HOBt. Usunięcie grupy Dmb i regeneracja reszty glicynowej następuje w trakcie standardowej reakcji rozszczepienia z udziałem TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] S. Zahariev, et al. (2005) J. Pept. Sci., 11, 17.
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1266
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis
Protokoły
Łatwość montażu danej sekwencji peptydowej jest trudna do przewidzenia, co sprawia, że synteza peptydów stanowi wyzwanie. Przegląd metod i odczynników pozwalających uniknąć agregacji w syntezie peptydów w fazie stałej.