8.52101
Fmoc-Arg(Boc)₂-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Arg(Boc)₂-OH, N-α-Fmoc-N-ω,N-ωÆ-bis-t-butoxycarbonyl-L-arginine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥90.0% (acidimetric)
≥91.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
N([C@@H](CCCN\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)\NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C31H40N4O8/c1-30(2,3)42-28(39)34-26(35-29(40)43-31(4,5)6)32-17-11-16-24(25(36)37)33-27(38)41-18-23-21-14-9-7-12-19(21)20-13-8-10-15-22(20)23/h7-10,12-15,23-24H,11,16-18H2,1-6H3,(H,33,38)(H,36,37)(H2,32,34,35,39,40)/t24-/m0/s1
Klucz InChI
WPAALELGEWGQEG-DEOSSOPVSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] A. S. Verdini, et al. (1992) Tetrahedron Lett., 33, 6541.
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.5 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2