Kluczowe dokumenty
8.52074
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dab(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Dab(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-t.-Boc-L-diaminobutanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥94.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
≥98% (perchloric acid titration)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
amine
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N([C@@H](CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-13-12-20(21(27)28)26-23(30)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
LIWKOFAHRLBNMG-FQEVSTJZSA-N
Opis ogólny
Standardowy budulec do wprowadzania reszt aminokwasowych kwasu diaminomasłowego przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1160
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0711)): ≥ 98 %
Purity (TLC(BAWP)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 94.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3