Kluczowe dokumenty
8.51080
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-thiourea
Novabiochem®
Synonim(y):
Bis-Boc-thiourea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C(NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O4S/c1-10(2,3)16-8(14)12-7(18)13-9(15)17-11(4,5)6/h1-6H3,(H2,12,13,14,15,18)
Klucz InChI
CSOJECDGWHHWRS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reagent for the guanidation of amines.
Powiązanie
Replaces: 01-63-0135
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany