8.51022
Dabcyl-OSu
Novabiochem®
Synonim(y):
Dabcyl-OSu, N-(4-[4Æ-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyloxy)succinimide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: fluorescent-labelling reagent
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C19H18N4O4/c1-22(2)16-9-7-15(8-10-16)21-20-14-5-3-13(4-6-14)19(26)27-23-17(24)11-12-18(23)25/h3-10H,11-12H2,1-2H3
Klucz InChI
IBOVDNBDQHYNJI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
The spectral properties of Novabiochem®’s chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry. Novabiochem® range offers one of the most extensive ranges of labeling reagents for the synthesis of such peptides, including the unique NovaTag™ resins for the production of C-terminally-labeled peptide
Pochodne chromogeniczne i fluorogeniczne są nieocenionymi narzędziami w biochemii, mającymi liczne zastosowania w enzymologii, chemii białek, immunologii i histochemii.